Print…
Donepezil hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(1-Benzyl-4-piperidylmethyl)-5,6-dimethoxy-1-indanone Hydrochloride, 2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one hydrochloride
D4099-5G D4099-1G
TCIAD4099-5GEA 158 EUR
TCIAD4099-5G TCIAD4099-1G
Donepezil hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Donepezil hydrochloride
Fórmula: C₂₄H₂₉NO₃
Peso Molecular: 415.96 g/mol
Número MDL : MFCD00881312
Número CAS: 120011-70-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6264be500dce95f812776949409ed4993c3540f1&vid=6264be500dce95f812776949409ed4993c3540f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %