Print…
3-(Dimethylamino)acrolein ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
D4092-25G D4092-5G
TCIAD4092-25GEA 185 EUR
TCIAD4092-25G TCIAD4092-5G
3-(Dimethylamino)acrolein ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Dimethylamino)acrolein
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 91°C
Número MDL : MFCD00006999
Número CAS: 927-63-9
EINECS: 213-157-7
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %