Print…
1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D4085-25G D4085-5G
TCIAD4085-25GEA 65 EUR
TCIAD4085-25G TCIAD4085-5G
1,1-Diisopropoxycyclohexane ≥95.0% (por GC)
1,1-Diisopropoxycyclohexane
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 85°C
Número MDL : MFCD00236381
Número CAS: 1132-95-2
EINECS: 413-740-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %