4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D4069-5G
D4069-1G
TCIAD4069-5GEA
149
EUR
TCIAD4069-5G
TCIAD4069-1G
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine ≥98.0% (por GC)
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine
Fórmula:
C₈H₉Cl₂N₃O Peso Molecular: 234.08 g/mol |
Número MDL :
MFCD05022359 Número CAS: 10397-13-4 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 139.0 to 143.0 deg-C |