Print…
2,5-Dibromohydroquinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4067-5G D4067-25G
TCIAD4067-5GEA 53 EUR
TCIAD4067-5G TCIAD4067-25G
2,5-Dibromohydroquinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Dibromohydroquinone
Fórmula: C₆H₄Br₂O₂
Número MDL : MFCD00192664
Número CAS: 14753-51-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C