Print…
4,5-Difluoroanthranilic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
D4063-5G D4063-25G
TCIAD4063-5GEA 78 EUR
TCIAD4063-5G TCIAD4063-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,5-Difluoroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Ponto de Fusão: 180°C
Número MDL : MFCD00077509
Número CAS: 83506-93-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %