Print…
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
D4062-5G D4062-25G
TCIAD4062-5GEA 83 EUR
TCIAD4062-5G TCIAD4062-25G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Br₂N₂
Número MDL : MFCD00795598
Número CAS: 49764-63-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %