Print…
2,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
D4058-1G D4058-5G
TCIAD4058-1GEA 21 EUR
TCIAD4058-1G TCIAD4058-5G
2,5-Dibromo-4-picoline ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-4-picoline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Número MDL : MFCD00234955
Número CAS: 3430-26-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C