Print…
9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
D4055-5G D4055-1G
TCIAD4055-5GEA 74 EUR
TCIAD4055-5G TCIAD4055-1G
9,9-Dimethylxanthene ≥98.0% (por GC)
9,9-Dimethylxanthene
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Peso Molecular: 210.28 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00134434
Número CAS: 19814-75-6
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %