Print…
5,5''-Dibromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,5-Bis(5-bromo-2-thienyl)thiophene
D4050-1G D4050-5G
TCIAD4050-1GEA 134 EUR
TCIAD4050-1G TCIAD4050-5G
5,5''-Dibromo-2,2':5',2''-terthiophene ≥97.0% (por GC)
5,5''-Dibromo-2,2':5',2''-terthiophene
Fórmula: C₁₂H₆Br₂S₃
Peso Molecular: 406.17 g/mol
Número MDL : MFCD00219109
Número CAS: 98057-08-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C