Dietilenotriamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Azapentano-1,5-diamina
A11033.0F
A11033.AE
A11033.AP
A11033.0FEA
145
EUR
A11033.0F
A11033.AE
A11033.AP
Dietilenotriamina 99%
Dietilenotriamina
Purity: 99%
CAS No.: 111-40-0
Molecular Formula: C4H13N3
Formula Weight: 103.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4830
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 200-204°
Beilstein Reference: 605314
UN No.: 2079
MDL No.: MFCD00008171
Fórmula:
C₄H₁₃N₃ Peso Molecular: 103.17 g/mol Ponto de ebulição: 200…204 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 0.952 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008171 Número CAS: 111-40-0 EINECS: 203-865-4 UN: 2079 ADR: 8 II |