Print…
3,4-Diaminofurazan ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Diamino-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
D4030-1G D4030-5G
TCIAD4030-1GEA 70 EUR
TCIAD4030-1G TCIAD4030-5G
3,4-Diaminofurazan ≥98.0% (por GC)
3,4-Diaminofurazan
Fórmula: C₂H₄N₄O
Número MDL : MFCD00138084
Número CAS: 17220-38-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C