Print…
1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Mepiquat Chloride, 1,1-Dimethylpiperidin-1-ium chloride
D4016-1G D4016-5G
TCIAD4016-1GEA 75 EUR
TCIAD4016-1G TCIAD4016-5G
1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,1-Dimethylpiperidinium chloride
Fórmula: C₇H₁₆ClN
Número MDL : MFCD00055543
Número CAS: 24307-26-4
EINECS: 246-147-6
Merck Index: 14,05857
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %