Print…
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
D4012-25G D4012-5G
TCIAD4012-25GEA 313 EUR
TCIAD4012-25G TCIAD4012-5G
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diethyl-3,5-dimethyl-2,4-pyrroledicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD00005218
Número CAS: 2436-79-5
EINECS: 219-431-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C