Print…
Dietilenotriamina 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Azapentano-1,5-diamina
114310010 114310025 114312500 114310100
ACRO114310010EA 71.2 EUR
ACRO114310010 ACRO114310025 ACRO114312500 ACRO114310100
Dietilenotriamina 98+%
Dietilenotriamina
Fórmula: C₄H₁₃N₃
Peso Molecular: 103.17 g/mol
Ponto de ebulição: 206 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008171
Número CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤30 APHA