Print…
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-2-[3-(Dimethylamino)-1-hydroxypropyl]thiophene, (S)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine, (S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
D4010-1G D4010-5G
TCIAD4010-1GEA 16 EUR
TCIAD4010-1G TCIAD4010-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine
Fórmula: C₉H₁₅NOS
Peso Molecular: 185.2865 g/mol
Número MDL : MFCD07782107
Número CAS: 132335-44-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -8.0 deg (C=1, methanol)