Print…
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4009-1G D4009-5G
TCIAD4009-1GEA 59 EUR
TCIAD4009-1G TCIAD4009-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
Fórmula: C₉H₁₅NOS
Número MDL : MFCD09701963
Número CAS: 13636-02-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C