Print…
≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
D4005-1G D4005-5G
TCIAD4005-1GEA 28 EUR
TCIAD4005-1G TCIAD4005-5G
≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fórmula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Peso Molecular: 371.144 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066288
Número CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 28.0 to 30.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test