Print…
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3998-1G D3998-5G
TCIAD3998-1GEA 65 EUR
TCIAD3998-1G TCIAD3998-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Fórmula: C₅H₇N₃O₂
Número MDL : MFCD20257908
Número CAS: 1898-72-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C