Print…
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridine
D3988-1G D3988-5G D3988-25G
TCIAD3988-1GEA 86 EUR
TCIAD3988-1G TCIAD3988-5G TCIAD3988-25G
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥95.0% (por GC)
6,6'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₆Br₂N₂
Número MDL : MFCD00234587
Número CAS: 49669-22-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C