Print…
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3979-25G D3979-5G
TCIAD3979-25GEA 132 EUR
TCIAD3979-25G TCIAD3979-5G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃F₂NO
Número MDL : MFCD01313310
Número CAS: 106266-04-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %