Print…
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
D3975-1G D3975-5G
TCIAD3975-1GEA 75 EUR
TCIAD3975-1G TCIAD3975-5G
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (por HPLC)
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene
Fórmula: C₃₄H₂₂
Ponto de Fusão: 360°C
Número MDL : MFCD04222155
Número CAS: 26979-27-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area% (total of isomer)