Print…
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
D3970-1G D3970-5G
TCIAD3970-1GEA 60 EUR
TCIAD3970-1G TCIAD3970-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total), purificado por sublimação
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Fórmula: C₄₄H₃₂N₂
Número MDL : MFCD03093246
Número CAS: 123847-85-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %