Print…
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado ≥95.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
D3964-1G D3964-5G
TCIAD3964-1GEA 22 EUR
TCIAD3964-1G TCIAD3964-5G
β-Glicerofosfato dissódico penta-hidratado ≥95.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Fórmula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso Molecular: 306.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002135
Número CAS: 13408-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caae63c2e0a5b37ea2a369c5ab1b964c8aa89553&vid=d59a1c068e20c9a763710440aa58dadd2156808c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 27.0 to 32.0 %
Disodium alpha-glycerophosphate max. 4.0 %
Phosphatase inhibition test to pass test