Print…
1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3962-5G D3962-1G
TCIAD3962-5GEA 180 EUR
TCIAD3962-5G TCIAD3962-1G
1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,4-Dimethyl-1,2,4-triazolium iodide
Fórmula: C₄H₈IN₃
Número MDL : MFCD00666522
Número CAS: 120317-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c622fe8e51a34f0b03def538a54a22f8983fdf12&vid=c622fe8e51a34f0b03def538a54a22f8983fdf12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C