Print…
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3949-1G D3949-5G
TCIAD3949-1GEA 59 EUR
TCIAD3949-1G TCIAD3949-5G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one ≥98.0% (por GC)
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Ponto de Fusão: 71°C
Número MDL : MFCD00115180
Número CAS: 55314-16-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %