Print…
Dimetilamina ∼10% ∼2 mol/L em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
D3948-100ML D3948-500ML
TCIAD3948-100MLEA 25 EUR
TCIAD3948-100ML TCIAD3948-500ML
Dimetilamina ∼10% ∼2 mol/L em THF
Dimetilamina
Fórmula: C₂H₇N
Peso Molecular: 45.08 g/mol
Ponto de ebulição: 6.9
Ponto de Fusão: -92.8
Densidade: 0.938
Ponto de Inflamação: –36°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008288
Número CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591071a46f38e2b2783959cf617e8bc47fca4171&vid=8a5ff121266c9d930ddc5b32209cd076aa475b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 12.0 w/w%