Print…
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3941-1G D3941-5G
TCIAD3941-1GEA 96 EUR
TCIAD3941-1G TCIAD3941-5G
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dibromo-5,5'-bis(trimethylsilyl)-2,2'-bithiophene
Fórmula: C₁₄H₂₀Br₂S₂Si₂
Número MDL : MFCD16621088
Número CAS: 207742-50-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C