Print…
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
D3934-25G D3934-5G
TCIAD3934-25GEA 200 EUR
TCIAD3934-25G TCIAD3934-5G
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene ≥98.0% (por HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-di-n-octylfluorene
Fórmula: C₂₉H₄₀Br₂
Número MDL : MFCD03427216
Número CAS: 198964-46-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C