Print…
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
D3933-25G D3933-5G
TCIAD3933-25GEA 163 EUR
TCIAD3933-25G TCIAD3933-5G
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene ≥98.0% (por HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Fórmula: C₂₅H₃₂Br₂
Peso Molecular: 492.34 g/mol
Número MDL : MFCD03427215
Número CAS: 189367-54-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C