Print…
2,7-Dibromocarbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3932-1G D3932-5G
TCIAD3932-1GEA 22 EUR
TCIAD3932-1G TCIAD3932-5G
2,7-Dibromocarbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2,7-Dibromocarbazole
Fórmula: C₁₂H₇Br₂N
Número MDL : MFCD09033507
Número CAS: 136630-39-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C