Print…
Diisopropyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3916-25G D3916-500G
TCIAD3916-25GEA 16 EUR
TCIAD3916-25G TCIAD3916-500G
Diisopropyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Diisopropyl fumarate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: 2°C
Número MDL : MFCD00545172
Número CAS: 7283-70-7
EINECS: 230-707-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %