Print…
Diisobutyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fumaric Acid Diisobutyl Ester
D3915-25G D3915-500G
TCIAD3915-25GEA 16 EUR
TCIAD3915-25G TCIAD3915-500G
Diisobutyl fumarate ≥98.0% (por GC)
Diisobutyl fumarate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD00152430
Número CAS: 7283-69-4
EINECS: 230-706-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %