Print…
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dibromomaleimide
D3910-1G D3910-5G
TCIAD3910-1GEA 58 EUR
TCIAD3910-1G TCIAD3910-5G
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Fórmula: C4HBr2NO2
Peso Molecular: 254.8600 g/mol
Número MDL : MFCD00185696
Número CAS: 1122-10-7
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %