Print…
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II) ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1,10-Phenanthroline)copper(II) Dichloride, Dichloro(1,10-phenanthroline)copper
D3891-1G D3891-5G
TCIAD3891-1GEA 31 EUR
TCIAD3891-1G TCIAD3891-5G
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II) ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II)
Fórmula: C₁₂H₈Cl₂CuN₂
Peso Molecular: 314.66 g/mol
Número MDL : MFCD00134224
Número CAS: 14783-09-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %