Print…
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridine
D3886-1G D3886-5G
TCIAD3886-1GEA 47 EUR
TCIAD3886-1G TCIAD3886-5G
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dimethoxy-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 216.24 g/mol
Número MDL : MFCD00233880
Número CAS: 17217-57-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C