Print…
Diphenyl-4-bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonic Acid Diphenyl Ester
D3875-25G D3875-5G
TCIAD3875-25GEA 312 EUR
TCIAD3875-25G TCIAD3875-5G
Diphenyl-4-bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Diphenyl-4-bromo-alpha-chlorobenzylphosphonate
Fórmula: C₁₉H₁₅BrClO₃P
Peso Molecular: 437.65 g/mol
Ponto de Fusão: 107°C
Número CAS: 189099-56-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %