Print…
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5,12-Dibromoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone
D3871-1G D3871-5G
TCIAD3871-1GEA 266 EUR
TCIAD3871-1G TCIAD3871-5G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por HPLC)
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₂₄H₆Br₂O₆
Ponto de Fusão: 360°C
Número MDL : MFCD11870875
Número CAS: 118129-60-5
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Drying loss max. 1.0 %