Print…
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-2-[Diphenyl(trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine, (R)-Hayashi-Jorgensen Catalyst, alpha,alpha-Diphenyl-D-prolinol trimethylsilyl ether
D3867-1G D3867-5G
TCIAD3867-1GEA 195 EUR
TCIAD3867-1G TCIAD3867-5G
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
Fórmula: C₂₀H₂₇NOSi
Peso Molecular: 325.53 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09265100
Número CAS: 943757-71-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77053d8da669e02404c548a798645f733aa60e78&vid=77053d8da669e02404c548a798645f733aa60e78&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +57.0 deg (C=1, CHCl3)