Print…
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
D3859-25G D3859-5G
TCIAD3859-25GEA 113 EUR
TCIAD3859-25G TCIAD3859-5G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₁₅H₁₂Br₂
Peso Molecular: 352.07 g/mol
Número MDL : MFCD00099471
Número CAS: 28320-32-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C