Print…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
D3857-25G D3857-5G
TCIAD3857-25GEA 230 EUR
TCIAD3857-25G TCIAD3857-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (por GC)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00068058
Número CAS: 55745-70-5
EINECS: 259-788-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %