Print…
1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D3854-5G D3854-25G
TCIAD3854-5GEA 76 EUR
TCIAD3854-5G TCIAD3854-25G
1,1-Dimethylsemicarbazide ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
1,1-Dimethylsemicarbazide
Fórmula: C₃H₉N₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 22718-49-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C