Print…
2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di(1H-pyrrol-2-yl)methane
D3851-1G D3851-5G
TCIAD3851-1GEA 148 EUR
TCIAD3851-1G TCIAD3851-5G
2,2'-Dipyrrolylmethane ≥97.0% (por GC)
2,2'-Dipyrrolylmethane
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03931560
Número CAS: 21211-65-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 77.0 deg-C