Print…
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene Glycol 2-Bromoethyl Methyl Ether, mPEG3-bromide, Methyl-PEG3-bromide
D3831-25G D3831-5G
TCIAD3831-25GEA 361 EUR
TCIAD3831-25G TCIAD3831-5G
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether ≥94.0% (por GC)
Diethylene glycol-2-bromoethyl methyl ether
Fórmula: C₇H₁₅BrO₃
Peso Molecular: 227.10 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00956116
Número CAS: 72593-77-2
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %