Print…
Diphenyl-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ɑ-Chlorobenzylphosphonic Acid Diphenyl Ester
D3824-1G D3824-5G
TCIAD3824-1GEA 53 EUR
TCIAD3824-1G TCIAD3824-5G
Diphenyl-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Diphenyl-alpha-chlorobenzylphosphonate
Fórmula: C₁₉H₁₆ClO₃P
Peso Molecular: 358.76 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Número CAS: 58263-67-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %