Print…
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3821-5G D3821-25G
TCIAD3821-5GEA 175 EUR
TCIAD3821-5G TCIAD3821-25G
1,3-Dioxan-2-one ≥98.0% (por GC)
1,3-Dioxan-2-one
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00010440
Número CAS: 2453-03-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C