Print…
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3812-1G D3812-5G D3812-25G D3812-100G
TCIAD3812-1GEA 33 EUR
TCIAD3812-1G TCIAD3812-5G TCIAD3812-25G TCIAD3812-100G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (por análise titulométrica)
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fórmula: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Peso Molecular: 367.79 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01073546
Número CAS: 178439-26-4
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %