Print…
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3794-25G D3794-5G
TCIAD3794-25GEA 142 EUR
TCIAD3794-25G TCIAD3794-5G
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
trans-2,5-Dichlorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆Cl₂O₂
Número MDL : MFCD03002786
Número CAS: 20595-47-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C