Print…
Desloratadine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
D3787-1G D3787-100MG
TCIAD3787-1GEA 286 EUR
TCIAD3787-1G TCIAD3787-100MG
Desloratadine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Desloratadine
Fórmula: C₁₉H₁₉ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00871949
Número CAS: 100643-71-8
Merck Index: 14,02922
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C