Print…
2,6-Dichlorodiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3778-25G D3778-250G
TCIAD3778-25GEA 26 EUR
TCIAD3778-25G TCIAD3778-250G
2,6-Dichlorodiphenylamine ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichlorodiphenylamine
Fórmula: C₁₂H₉Cl₂N
Número MDL : MFCD00269648
Número CAS: 15307-93-4
EINECS: 239-349-0
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C